グレード
SAJ first grade
蒸気密度
5.3 (vs air)
蒸気圧
104 mmHg ( 50 °C)
28 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98.0%
形状
liquid
利用可能性
available only in Japan
pH
1 (20 °C)
bp
105.8 °C (lit.)
mp
1.25 °C (lit.)
密度
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
InChI Key
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24-2710-5-500ML-J:
試験成績書(COA)