安全性情報
23-0725
Sigma-Aldrich
酢酸オルセイン染色液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
製品23-0725は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
フォーム
liquid
利用可能性
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
適合性
核染色用
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
23-0725-2-25ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)