Merck
21-1350
Sigma-Aldrich
スルファミン酸ニッケル(II) 四水和物
CP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ni(SO3NH2)2 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
322.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード:
CP
フォーム:
solid
グレード
CP
フォーム
solid
利用可能性
available only in Japan
SMILES記法
O.O.O.O.[Ni++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H3NO3S.Ni.4H2O/c2*1-5(2,3)4;;;;;/h2*(H3,1,2,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI Key
TXRHHNYLWVQULI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
21-1350-5-500G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)