グレード
SAJ special grade
フォーム
liquid
利用可能性
available only in Japan
濃度
1 mg/mL Hg
1000 ppm Hg
適合性
suitable for atomic absorption spectrometry
SMILES記法
[Hg]
InChI
1S/Hg
InChI Key
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
19-1870-6-100ML-J:
アクティブなフィルタ