Merck
18-1580
Sigma-Aldrich
硝酸リチウム
SAJ special grade
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥2,360
¥2,360
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥2,360
About This Item
化学式:
LiNO3
CAS番号:
分子量:
68.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード:
SAJ special grade
フォーム:
crystalline
¥2,360
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
SAJ special grade
フォーム
crystalline
利用可能性
available only in Japan
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L)
mp
264 °C (lit.)
SMILES記法
[Li+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Li.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
18-1580-2-25G-J:
18-1580-5-500G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xingwen Yu et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(30), 16625-16631 (2015-07-15)
Lithium-sulfur (Li-S) batteries are receiving great attention as the most promising next-generation power source with significantly high charge-storage capacity. However, the implementation of Li-S batteries is hampered by a critical challenge because of the soluble nature of the intermediate polysulfide
Ghina Ali et al.
Biotechnology progress, 31(4), 883-889 (2015-04-29)
The immobilization of pullulanase from Klebsiella pneumoniae by grafting was investigated. Pullulanase was linked after activation of alginate via a covalent bond between the amine groups of the enzyme and the carboxylic acid groups of alginate. The immobilization yield was
Sung-Ho Shin et al.
ACS nano, 8(10), 10844-10850 (2014-09-30)
We present a method to develop high performance flexible piezoelectric nanogenerators (NGs) by employing Li-doped ZnO nanowires (NWs). We synthesized Li-doped ZnO NWs and adopted them to replace intrinsic ZnO NWs with a relatively low piezoelectric coefficient. When we exploited
Soumyadip Choudhury et al.
ACS nano, 9(6), 6147-6157 (2015-05-28)
This study reports on a facile approach to the fabrication of nanoporous carbon cathodes for lithium sulfur batteries using gyroid carbon replicas based on use of polystyrene-poly-4-vinylpyridine (PS-P4VP) block copolymers as sacrificial templates. The free-standing gyroid carbon network with a
Hoon Kim et al.
Nature communications, 6, 7278-7278 (2015-06-13)
Elemental sulfur is one of the most attractive cathode active materials in lithium batteries because of its high theoretical specific capacity. Despite the positive aspect, lithium-sulfur batteries have suffered from severe capacity fading and limited rate capability. Here we report