Merck
18-1380
Sigma-Aldrich
臭化リチウム 水和物
SAJ first grade, ≥98.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiBr · xH2O
CAS番号:
分子量:
86.85 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ:
≥98.0%
グレード:
SAJ first grade
フォーム:
solid
製品18-1380は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
SAJ first grade
アッセイ
≥98.0%
フォーム
solid
利用可能性
available only in Japan
mp
162-167 °C (lit.)
SMILES記法
[Li+].[Br-].[H]O[H]
InChI
1S/BrH.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
IPLONMMJNGTUAI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
18-1380-5-500G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)