安全性情報
11-0700
Sigma-Aldrich
Folin & Ciocalteuフェノール試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
製品11-0700は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
利用可能性
available only in Japan
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
11-0700-6-100ML-J:
11-0700-5-500ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chunpeng Wan et al.
Pharmacognosy magazine, 7(25), 40-45 (2011-04-08)
Extraction temperature influences the total phenolic content (TPC), total flavonoid content (TFC) of medicinal plant extracts to a great extend. TPC and TFC are the principle activity constituents present in the plant. The effects of extraction temperature on TPC, TFC