Merck
07-2237
Sigma-Aldrich
ジクロロメタン
HPLC grade
別名:
塩化メチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥4,900
3 L
¥11,000
¥4,900
出荷可能日2025年4月04日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥4,900
3 L
¥11,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH2Cl2
CAS番号:
分子量:
84.93
Beilstein:
1730800
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
¥4,900
出荷可能日2025年4月04日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
HPLC grade
蒸気密度
2.9 (vs air)
蒸気圧
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
1223 °F
含みます
0.001-0.005% (2-methyl-2-butene)amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
利用可能性
available only in Japan
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI Key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 2
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
07-2237-7-1L-J:
07-2237-3-3L-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Damian M Herz et al.
Brain : a journal of neurology, 138(Pt 6), 1658-1666 (2015-04-18)
Dopaminergic signalling in the striatum contributes to reinforcement of actions and motivational enhancement of motor vigour. Parkinson's disease leads to progressive dopaminergic denervation of the striatum, impairing the function of cortico-basal ganglia networks. While levodopa therapy alleviates basal ganglia dysfunction
Angharad M Roberts et al.
Science translational medicine, 7(270), 270ra6-270ra6 (2015-01-16)
The recent discovery of heterozygous human mutations that truncate full-length titin (TTN, an abundant structural, sensory, and signaling filament in muscle) as a common cause of end-stage dilated cardiomyopathy (DCM) promises new prospects for improving heart failure management. However, realization
Aria Nouri et al.
Spine, 40(14), 1092-1100 (2015-04-22)
Ambispective study. To determine whether MRI parameters improve the predictive performance of a validated clinical prediction rule used to assess functional outcomes in surgical patients with DCM. Degenerative cervical myelopathy (DCM) is the most common cause of spinal cord dysfunction
K E Mauck et al.
Integrative and comparative biology, 54(2), 193-209 (2014-04-22)
Recent research suggests that plant viruses, and other pathogens, frequently alter host-plant phenotypes in ways that facilitate transmission by arthropod vectors. However, many viruses infect multiple hosts, raising questions about whether these pathogens are capable of inducing transmission-facilitating phenotypes in
Molamma P Prabhakaran et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 56, 66-73 (2015-08-08)
Advanced engineering of materials for the development of drug delivery devices provides scope for novel and versatile strategies for treatment of various diseases. 'Electrospraying' was used to prepare PLGA microparticles and further encapsulate the drug, metronidazole (Met) within the particles