Merck
01-4460
Sigma-Aldrich
二フッ化水素アンモニウム
CP
別名:
エッチングパウダー, 重フッ化アンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥2,230
¥2,230
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥2,230
About This Item
化学式:
NH4HF2
CAS番号:
分子量:
57.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
¥2,230
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
CP
フォーム
crystalline
利用可能性
available only in Japan
mp
125 °C (lit.)
SMILES記法
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
InChI Key
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01-4460-5-500G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nick Orr et al.
Human molecular genetics, 24(10), 2966-2984 (2015-02-06)
We recently identified a novel susceptibility variant, rs865686, for estrogen-receptor positive breast cancer at 9q31.2. Here, we report a fine-mapping analysis of the 9q31.2 susceptibility locus using 43 160 cases and 42 600 controls of European ancestry ascertained from 52
Wesley C Warren et al.
Genome research, 25(12), 1921-1933 (2015-09-18)
We describe a genome reference of the African green monkey or vervet (Chlorocebus aethiops). This member of the Old World monkey (OWM) superfamily is uniquely valuable for genetic investigations of simian immunodeficiency virus (SIV), for which it is the most
Hiroko Sano et al.
PLoS genetics, 11(5), e1005209-e1005209 (2015-05-29)
The coordination of growth with nutritional status is essential for proper development and physiology. Nutritional information is mostly perceived by peripheral organs before being relayed to the brain, which modulates physiological responses. Hormonal signaling ensures this organ-to-organ communication, and the
Na-Yu Chia et al.
Gut, 64(5), 707-719 (2014-07-24)
Gastric cancer (GC) is a deadly malignancy for which new therapeutic strategies are needed. Three transcription factors, KLF5, GATA4 and GATA6, have been previously reported to exhibit genomic amplification in GC. We sought to validate these findings, investigate how these
Kevin R Bushell et al.
Blood, 125(6), 999-1005 (2014-12-04)
Non-Hodgkin lymphomas (NHLs) are the most common cancer to affect pet dogs. In contrast to the many genes whose mutation contributes to lymphomagenesis in humans, relatively little is known about the acquired genetic alterations that lead to canine B-cell lymphomas