アッセイ
95%
mp
128-132 °C (lit.)
SMILES記法
C[Se](O)=O
InChI
1S/CH4O2Se/c1-4(2)3/h1H3,(H,2,3)
InChI Key
UEQANLFPOFICBH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
541281-1G:4548173312897
541281-BULK:
541281-5G:4548173168302
541281-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック