Merck
01-0290
Sigma-Aldrich
酢酸
SAJ first grade, ≥99.0%
別名:
氷酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥1,190
3 L
¥5,400
20 KG
¥19,300
¥1,190
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥1,190
3 L
¥5,400
20 KG
¥19,300
About This Item
化学式:
CH3CO2H
CAS番号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
¥1,190
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
SAJ first grade
蒸気密度
2.07 (vs air)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Chelex-100(陰イオン・イオン交換)充填カラムによる水性媒体からの(90)Y(3+)と(90)Sr(2+)の吸着特性とクロマトグラフィー分離:この論文では、Chelex-100 を使用した水溶液中のイットリウムとストロンチウムの効率的な分離に関する研究を詳述し、化学分離と廃棄物管理の分野における著しい進歩を示しています(El-Shahawi et al., 2024)。
  • 異なる前処理プロセスにおける唐辛子ソースの主要な香気成分の特性評価:この研究では、さまざまな前処理方法の影響を受ける唐辛子ソースの主要な香気成分を特定し、食品化学の理解に貢献し、料理への応用における風味プロファイルを向上させています(Luo et al., 2024)。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F
引火点(℃)
39 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01-0290-5-500ML-J:
01-0290-8-20KG-J:
01-0290-3-3L-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Katharine Trenholme et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(7), 3666-3678 (2014-04-16)
Therapies to prevent transmission of malaria parasites to the mosquito vector are a vital part of the global malaria elimination agenda. Primaquine is currently the only drug with such activity; however, its use is limited by side effects. The development
Takashi Taniguchi et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 67(2), 517-526 (2014-11-12)
Fli-1, a potential predisposing factor for systemic sclerosis (SSc), is constitutively down-regulated in the lesional skin of patients with SSc by an epigenetic mechanism. To investigate the impact of Fli-1 deficiency on the induction of an SSc phenotype in various
Isabelle Brunet et al.
The Journal of clinical investigation, 124(7), 3230-3240 (2014-06-18)
Autonomic sympathetic nerves innervate peripheral resistance arteries, thereby regulating vascular tone and controlling blood supply to organs. Despite the fundamental importance of blood flow control, how sympathetic arterial innervation develops remains largely unknown. Here, we identified the axon guidance cue
Xianbao Deng et al.
The New phytologist, 201(4), 1469-1483 (2013-11-26)
• Chalcone synthase (CHS) is the key enzyme in the first committed step of the flavonoid biosynthetic pathway and catalyzes the stepwise condensation of 4-coumaroyl-CoA and malonyl-CoA to naringenin chalcone. In plants, CHS is often encoded by a small family
Uli S Herrmann et al.
Science translational medicine, 7(299), 299ra123-299ra123 (2015-08-08)
Prions cause transmissible spongiform encephalopathies for which no treatment exists. Prions consist of PrP(Sc), a misfolded and aggregated form of the cellular prion protein (PrP(C)). We explore the antiprion properties of luminescent conjugated polythiophenes (LCPs) that bind and stabilize ordered