由来生物
Escherichia coli (infected with phage T4amN134/amBL292/amE218)
品質水準
形状
solution
包装
pkg of 100 μg (10972983001)
pkg of 500 μg (10972991001)
メーカー/製品名
Roche
最適pH
~8.0
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
T4遺伝子32たんぱく質は、0.5~1.0 nmolのたんぱく質が反応に含まれる場合、長いPCR生成物の収量を改善すると報告されています。T4遺伝子32たんぱく質は、フミン酸を含む試料から増幅されたPCR生成物の収量を増加させることも報告されています。T4遺伝子32たんぱく質がPCRに含まれる場合(2.5 μg/100 μlの濃度で)、フミン酸の阻害効果は1/7に減少します。
このたんぱく質は、T4遺伝子33、35、および58~61が欠損した三重変異体T4amN134/ amBL292/ amE 219から単離されます。
このたんぱく質は、T4遺伝子33、35、および58~61が欠損した三重変異体T4amN134/ amBL292/ amE 219から単離されます。
特異性
T4遺伝子32たんぱく質は、ファージT4ゲノムの遺伝子32によってコードされる、一本鎖特異的なヘリックス不安定化たんぱく質です。T4バクテリオファージに感染した大腸菌細胞でのDNAの複製と遺伝子組換えに必要です。
アプリケーション
T4遺伝子32たんぱく質は、一本鎖に特異的なDNA結合たんぱく質です。以下に使用できます。
- PCRの最適化(以下の「製品の説明」を参照してください。)
- in vitro DNA合成の刺激
- DNAまたはRNAの一本鎖領域の安定化
- 部位特異的突然変異誘発実験(T4 DNAポリメラーゼおよびT4 DNAリガーゼを使用)
- 制限酵素消化の完了を支援
- q-PCR
品質
夾雑物なし
T4遺伝子32たんぱく質は、潜在的なヌクレアーゼ担体として機能する様々な核酸と培養されます。結果は、ゲル電気泳動によって分析されます。これらの試験に基づいて、現在の品質管理手順に従った調製では以下のどれも検出できません。
T4遺伝子32たんぱく質は、潜在的なヌクレアーゼ担体として機能する様々な核酸と培養されます。結果は、ゲル電気泳動によって分析されます。これらの試験に基づいて、現在の品質管理手順に従った調製では以下のどれも検出できません。
- 非特異的エキソヌクレアーゼおよびエンドヌクレアーゼ
- 一本鎖DNase(ニッキング活性)
- 一本鎖特異的エキソヌクレアーゼ
- RNases
物理的形状
たんぱく質溶液、1~10 mg/ml、貯蔵緩衝液(20 mM Tris-HCl、100 mM NaCl、1 mM EDTA、0.5 mM DTT、50%グリセロール[v/v]、pH約8.0)
調製ノート
作用濃度:1~10 mg/ml
その他情報
生命科学研究専用。診断手順には使用しません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
試験成績書(COA)
The Journal of biological chemistry, 254(19), 9565-9572 (1979-10-10)
Detailed procedures are presented which allow reproducible preparation of T4 gene 32 protein, a helix-destabilizing protein essential for DNA replication and genetic recombination in T4 bacteriophage-infected Escherichia coli cells. Although 32 protein can be purified to better than 99% homogeneity
International journal of environmental research and public health, 12(3), 2967-2983 (2015-03-13)
A two-year monitoring program of Cryptosporidium parvum oocysts, Giardia duodenalis cysts, Escherichia coli, Clostridium perfringens spores and adenovirus was conducted in three large rivers in France used for recreational activities and as a resource for drinking water production. Fifty-liter river