Merck
12015196001
Roche
Lumi-LightPLUSウエスタン・ブロッティング基質
pkg of 100 mL (1,000 cm2 membrane)
別名:
ウェスタンブロット基質
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥132,000
¥132,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥132,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
¥132,000
Check Cart for Availability
包装
pkg of 100 mL (1,000 cm2 membrane)
品質水準
メーカー/製品名
Roche
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
化学発光の定量化技術が進歩するにつれて、化学発光用基質も進歩しなければなりません。例えば、従来の強化ルミノール基質の発光は30分以内と大幅に短縮されます。対照的に、Lumi-LightPLUS基質の化学発光シグナルは9時間を超えて持続し、露光は数分間で済むので複数回の露光が可能です。また、長時間露光できるため、希少なタンパク質を検出したり、使用する抗原または抗体の希釈度を上げたりできるようになります。Lumi-LightPLUS基質の発光波長は425 nmです。
Lumi-Light基質とLumi-LightPLUS基質の比較
Lumi-Light基質Lumi-LightPLUS基質
感度
10~50 pgの抗原1~5 pgの抗原
一次抗体希釈比色検出と比べて最大10倍希釈比色検出と比べて最大100倍希釈
シグナル安定性>3時間(30分のインキュベーションでシグナルを増強)>9時間(30分のインキュベーションでシグナルを増強)
試験数:試薬のサイズはそれぞれ10 cm x 10 cmであり、10回のブロットに十分な量です。
感度:一次抗体の親和性に応じて、1~5 pgの抗原が調査研究で検出される可能性があります。
保存/安定性:Lumi-LightPLUS基質の構成要素は、ラベルに印刷された有効期限まで+2~+8°Cで安定です。構成要素は+15~+25°Cで出荷されます。
アプリケーション
Lumi-LightPLUSウエスタン・ブロッティング基質は、膜上にブロッティングされた抗原の化学発光を、セイヨウワサビ・ペルオキシダーゼを接合した二次抗体を用いて検出するためのものです。PVDFウエスタン・ブロッティング膜またはニトロセルロース膜にブロットされたあらゆる抗原を極めて高感度で検出するのに使用できます。
Lumi-LightPLUSウエスタン・ブロッティング基質は、とりわけ定量化を要する場合など、高感度ウエスタン・ブロッティングに適しています。化学発光シグナルは9時間を超えて持続するため、行うべき多重露光が可能です。
Lumi-LightPLUSウエスタン・ブロッティング基質はウエスタン・ブロッティングに使用されています。[1][2][3]
特徴および利点
  • 希少タンパク質を検出します。1~5 pgの範囲で抗原を検出します。
  • 複数回露光させます。シグナルは基質添加後9時間を超えて安定です。
  • 試料の材料を保存します。Lumi-LightPLUS基質は5 pg量未満の抗原を検出します。
  • 貴重な資源を節約しましょう。比色検出システムを用いた場合より一次抗体を10~100倍希釈します。
  • 簡単な調製から恩恵を受けます。2つのLumi-Light構成要素を1:1の比率で混ぜるだけです。
包装
1キットに2構成要素が含まれています。
品質
マウスまたはウサギの一次抗体を用いた機能試験を各ロットに実施します。
調製ノート
安定剤:タンパク質安定剤
作用濃度:接合体の作用濃度は用途と基質によって決まります。
以下の濃度をガイドラインとして考慮する必要があります。
  • ドットブロット:50 mU/ml
  • ELISA:25 mU/ml
  • ウエスタンブロット:50 mU/ml
標準溶液:追加の試薬と溶液の調製
添付文書の内側にある表には標準溶液の調製法が記載されています。容積は10 x 10 cmの膜用に設計されています。これより大きな膜を使用する場合は容積を増やす必要があります。再現性のある結果を得るには、使用前にすべての溶液を室温に平衡化させます。
注:アジドはセイヨウワサビ・ペルオキシダーゼを不可逆的に阻害するため、微生物の増殖に対して溶液を安定化させるのにアジドを使用してはなりません。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Lumi-LightPLUS Luminol/Enhancer Solution
  • Lumi-LightPLUS Stable Peroxide Solution
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Serum-Induced Differentiation of Glioblastoma Neurospheres Leads to Enhanced Migration/Invasion Capacity That Is Associated with Increased MMP9
Joseph JV, et al.
PLoS ONE (2015)
Hana Cernecka et al.
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, 385(9), 875-882 (2012-06-13)
β(3)-Adrenoceptors are a promising drug target for the treatment of urinary bladder dysfunction, but knowledge about their expression at the protein level and their functional role is limited, partly due to a lack of well validated tools. As many antibodies
Ataxia telangiectasia mutated (ATM) inhibition transforms human mammary gland epithelial cells
Mandriota SJ, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(17), 13092-13106 (2010)
Maria Samata et al.
Cell, 182(1), 127-144 (2020-06-06)
Before zygotic genome activation (ZGA), the quiescent genome undergoes reprogramming to transition into the transcriptionally active state. However, the mechanisms underlying euchromatin establishment during early embryogenesis remain poorly understood. Here, we show that histone H4 lysine 16 acetylation (H4K16ac) is
Thioredoxin-1 protects against androgen receptor-induced redox vulnerability in castration-resistant prostate cancer
Samaranayake GJ, et al.
Nature Communications, 8(1), 1204-1204 (2017)