形状
solution
包装
pkg of 50 μg (in 200 μl)
メーカー/製品名
Roche
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
詳細
DNA分子量マーカーIIは、調製不要の250μg/mLのTEバッファー(Tris-HCl、1 mM EDTA、pH 8.0)溶液です。バクテリオファージλ DNAは、Hind IIIエンドヌクレアーゼによる制限消化で断片化されます。この消化反応により、125、564、2027、2322、4361、6557、9416、および23130の塩基対長(1塩基対 = 660ダルトン)を持つ8本の二本鎖DNAフラグメントが生成します。このフラグメントには5′-突出末端があり、標準的なfill-in反応で放射性ヌクレオチド標識(例:[32P]-dTTPまたは[32P]-dGTP)が可能です。末端標識反応は、放射性または非放射性ジデオキシヌクレオチド(例:DIG-11-ddUTP)とターミナルトランスフェラーゼを用いて行うことができます。本製品は、DNA分子量マーカーII、ジゴキシゲニン標識としても入手可能です。
ハイフィディリティPCRマスターは、すぐに使用できる2倍濃度のマスターミックスで、PCRに必要な全ての試薬(PCRグレードdNTP、MgCl2、最適化された反応バッファー)が含まれています(鋳型とプライマーは除く)。PCRグレードの水も含まれています。
特別な酵素ブレンドには、2種の熱安定性ポリメラーゼが含まれています:Taq DNAポリメラーゼおよびプルーフリーディング活性を持つ熱安定性ポリメラーゼ。Taq DNAポリメラーゼの5′→3′ポリメラーゼ活性とプルーフリーディングポリメラーゼの3′→5′エキソヌクレアーゼが組み合わされて、パフォーマンスが向上します。エピソームおよびゲノムDNAからPCR産物を高収率、高フィディリティ、高特異性で産生します。プルーフリーディングポリメラーゼ固有の3′→5′エキソヌクレアーゼ活性により、ハイフィディリティPCRマスターはTaq DNAポリメラーゼ単独の約3倍のフィディリティ、約2倍の収量が得られます。本製品は、平滑末端クローニングまたはT/Aクローニングに最適です。長いフラグメント(最大5 kb)をより高いフィディリティで増幅し、2回のピペッティングでコンタミネーションを最小化することができます。
特別な酵素ブレンドには、2種の熱安定性ポリメラーゼが含まれています:Taq DNAポリメラーゼおよびプルーフリーディング活性を持つ熱安定性ポリメラーゼ。Taq DNAポリメラーゼの5′→3′ポリメラーゼ活性とプルーフリーディングポリメラーゼの3′→5′エキソヌクレアーゼが組み合わされて、パフォーマンスが向上します。エピソームおよびゲノムDNAからPCR産物を高収率、高フィディリティ、高特異性で産生します。プルーフリーディングポリメラーゼ固有の3′→5′エキソヌクレアーゼ活性により、ハイフィディリティPCRマスターはTaq DNAポリメラーゼ単独の約3倍のフィディリティ、約2倍の収量が得られます。本製品は、平滑末端クローニングまたはT/Aクローニングに最適です。長いフラグメント(最大5 kb)をより高いフィディリティで増幅し、2回のピペッティングでコンタミネーションを最小化することができます。
アプリケーション
DNA分子量マーカーIIは、広範囲のサイズにわたりフラグメントの正確なサイズを決定します。このフラグメントには5′-突出末端があり、標準的なfill-in反応で放射性ヌクレオチド標識(例:[32P]-dTTPまたは[32P]-dGTP)が可能です。末端標識反応は、放射性または非放射性ジデオキシヌクレオチド(例:DIG-11-ddUTP)とターミナルトランスフェラーゼを用いて行うことができます。
アガロースゲルのDNA分子量マーカー。以下によって生成される二本鎖DNAフラグメントの正確な分子量測定を簡素化します:
アガロースゲルのDNA分子量マーカー。以下によって生成される二本鎖DNAフラグメントの正確な分子量測定を簡素化します:
- 制限消化
- PCR
- RT-PCR
DNA分子量マーカーIIは、広範囲のサイズにわたりフラグメントの正確なサイズを決定します。アガロースゲルのDNA分子量マーカーとして使用され、以下によって生成される二本鎖DNAフラグメントの正確な分子量測定を簡素化します。
- 制限消化
- PCR
- RT-PCR
DNA分子量マーカーIIは、得られた蛍光の強度に相当する核酸濃度の算出に使用されています。
ハイフィディリティPCRマスターは以下の用途に使用されます。
- 5kbまでのPCR
- 5kbまでのRT-PCR
特徴および利点
ハイフィディリティPCRマスターは準備時間を短縮し、融解なしにすぐに使用可能です。
シーケンス
バクテリオファージラムダ(λ)DNAは、Hind IIIエンドヌクレアーゼによる制限消化で断片化されます。この消化反応により、125、564、2027、2322、4361、6557、9416、および23130の塩基対長(1塩基対 = 660ダルトン)を持つ8本の二本鎖DNA断片が生成します。
注:フラグメントの長さは、DNA配列のコンピューター分析から得られます。マーカーのサイズ範囲に応じて、最小のフラグメントは過負荷のゲルでのみ表示されます。
注:フラグメントの長さは、DNA配列のコンピューター分析から得られます。マーカーのサイズ範囲に応じて、最小のフラグメントは過負荷のゲルでのみ表示されます。
単位の定義
50 μg=A260 1ユニット
調製ノート
保存条件(標準溶液): 2~8℃
融解後2~8℃で保存。
融解後2~8℃で保存。
保管および安定性
-15–~25°Cで保存してください(未開封のバイアル)
その他情報
フラグメントの長さは、DNA配列のコンピューター分析から得られます。マーカーのサイズ範囲に応じて、最小のフラグメントは過負荷のゲルでのみ表示されます。
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Iranian journal of parasitology, 6(3), 89-95 (2012-02-22)
Nosemosis of European honey bee (Apis mellifera) is present in bee colonies worldwide. Until recently, Nosema apis had been regarded as the causative agent of the disease, that causes heavy economic losses in apicultures. Nosema ceranae is an emerging microsporidian
Applied and environmental microbiology, 73(20), 6331-6338 (2007-08-07)
A multiplex PCR-based method, in which two small-subunit rRNA regions are simultaneously amplified in a single reaction, was designed for parallel detection of honeybee microsporidians (Nosema apis and Nosema ceranae). Each of two pairs of primers exclusively amplified the 16S
Eating or being eaten: factors that determine the nutritional status of larvae of Engraulis anchoita of the Patagonian population of the species
Ecologia Austral, 26 (2016)
Methods in cell biology, 155, 383-400 (2020-03-19)
The maternally inherited mitochondrial DNA (mtDNA) is a circular 16,569bp double stranded DNA that encodes 37 genes, 24 of which (2 rRNAs and 22 tRNAs) are necessary for transcription and translation of 13 polypeptides that are all subunits of respiratory