詳細
microRNAは、生物本来の遺伝子発現の調節因子であり、ほぼすべての細胞プロセス(増殖と成長、細胞分化、細胞死)に影響を及ぼします。microRNAは多様な動植物種に元々存在し、1990年代後半から数百種類が発見されました。単一のmiRNAにより、複数の遺伝子の発現を減少させることが可能です。カオトロピック塩(塩酸グアニジン)の存在下で、核酸はグラスファイバー製フリースの表面に結合します。これにより、ハイピュアフィルターチューブに核酸(DNAとRNAの両方)が不純物質を含まない状態で特異的に固定化されます。
容量: ハイピュアスピンフィルターチューブには、最大700 μLのサンプルが注入可能です。
容量: ハイピュアスピンフィルターチューブには、最大700 μLのサンプルが注入可能です。
カオトロピック塩の存在下でRNAは、ハイピュアスピンフィルターチューブにあらかじめ充填された特殊なグラスファイバーに選択的に結合します。結合したRNAを一連の迅速な洗浄とスピンのステップで精製して塩、タンパク質、その他の細胞不純物を除去し、低塩溶液を使用して溶出します。2カラムプロトコルの結合ステップで結合エンハンサーの濃度を下げると、small RNAを含むmiRNAは最初のカラムに結合せずに通過します。結合エンハンサーの濃度を上げると、small RNA画分を2番目のハイピュアスピンフィルターチューブに結合させることができます。
低〜中スループットのmiRNA精製。
ハイピュアmiRNA精製キットは、動物細胞および組織サンプル(ホルマリン固定パラフィン包埋切片を含む)または植物材料からのmicroRNA(miRNA)などのsmall RNAを精製および濃縮します。また、total RNAの精製や、small RNAの濃縮サンプルの調製(<100ヌクレオチド)にも使用できます。
ハイピュアmiRNA精製キットは、動物細胞および組織サンプル(ホルマリン固定パラフィン包埋切片を含む)または植物材料からのmicroRNA(miRNA)などのsmall RNAを精製および濃縮します。また、total RNAの精製や、small RNAの濃縮サンプルの調製(<100ヌクレオチド)にも使用できます。
アプリケーション
ハイピュアmiRNA精製キットは、多くの下流アプリケーションでの直接使用に適したRNAを迅速に精製します。
- ノーザンブロッティング
- cDNA合成
- プライマー拡張
- miRNAアレイハイブリダイゼーション
- LightCycler® 480システムなどを使用したRT-PCRによるmiRNAの相対的定量化
特徴および利点
- 定性的および定量的な逆転写に理想的なDNAフリーmiRNAを精製します。 定性的および定量的な逆転写に最適です。
- 優れたパフォーマンスと RT-PCRの直線性が得られます。
- シンプルで効率的なプロトコルを使用して、安定した高純度のmiRNAを作成します。
- 有害な有機溶媒を使用せずにmiRNAを精製します。 他社のmiRNA精製キットでは必要なフェノール/クロロホルムのステップは不要です。
- すべてのmiRNA精製に対応する1種類のフレキシブルなキットを選択しましょう。 同じキットを使用して、さまざまな種類のサンプルからsmall RNAの精製が可能です。
構成
- 組織溶解バッファー(FFPE切片用)
- プロテイナーゼK、組換え(FFPE切片用)
- 結合バッファー
- 結合エンハンサー
- 洗浄バッファー
- 溶出バッファー
- ハイピュアフィルターチューブ
- コレクションチューブ
品質
106 個の細胞に1 μgのmiRNAを添加した場合、1カラム法では60%以上、2カラム法では50%以上の回収率が得られます。
法的情報
LightCycler is a registered trademark of Roche
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
285.8 °F
引火点(℃)
141 °C
Fereshtesadat Fakhredini et al.
Cell journal, 24(1), 28-35 (2022-02-20)
One of the severe complications and well-known sources of end stage renal disease (ESRD) from diabetes mellitus is diabetic nephropathy (DN). Exosomes secreted from diverse cells are one of the novel encouraging therapies for chronic renal injuries. In this study
Martijn van der Heijden et al.
Cancers, 11(4) (2019-04-28)
Hypoxic head and neck tumors respond poorly to radiotherapy and can be identified using gene expression profiles. However, it is unknown whether treatment outcome is driven by acute or chronic hypoxia. Gene expression data of 398 head and neck cancers
Kaushala Jayawardana et al.
International journal of cancer, 136(4), 863-874 (2014-07-01)
In patients with metastatic melanoma, the identification and validation of accurate prognostic biomarkers will assist rational treatment planning. Studies based on "-omics" technologies have focussed on a single high-throughput data type such as gene or microRNA transcripts. Occasionally, these features
Alexandra Kalmár et al.
BMC cancer, 19(1), 1059-1059 (2019-11-07)
Long non-coding RNAs (lncRNAs) play a fundamental role in colorectal cancer (CRC) development, however, lncRNA expression profiles in CRC and its precancerous stages remain to be explored. We aimed to study whole genomic lncRNA expression patterns in colorectal adenoma-carcinoma transition
Monique C de Jong et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 21(24), 5630-5638 (2015-08-13)
Predominant causes of head and neck cancer recurrence after radiotherapy are rapid repopulation, hypoxia, fraction of cancer stem cells, and intrinsic radioresistance. Currently, intrinsic radioresistance can only be assessed by ex vivo colony assays. Besides being time-consuming, colony assays do