Merck
ZSQ240RXTK
Milli-Q
Milli-Q® SQ 240XL超純水・純水製造装置キット
greener alternative
Preset configuration composed of RO Water Production Station, Ultrapure Water Dispensing Module, two SQ Switch 3.5 L Tanks, one SQ 50 L Tank, SQ Gravity Valve
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
AC/DC入力
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
メーカー/製品名
Milli-Q®
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
≤1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
≤12 L/min distribution flow rate (Pure RO water from high flow SQ 50 L tank valve)
≤42 L/hr make-up flow rate (Pure RO water)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
10 kg operating weight (22 lb) (production station with two SQ Switch 3.5 L tank)
100 L/day max. usage
12 kg operating weight (26.5 lb) (dispensing module with SQ Switch 3.5 L tank)
21 kg operating weight (46.3 lb)
57 kg operating weight (126 lb) (for the SQ 50L tank)
抵抗性
18.2 MΩ-cm, 25 degrees
システムの高さ
50.3 cm (19.8 in.)
62.9 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
70.6 cm (27.8 in.) , for the 50 L tank
システムの幅
26.7 cm (10.5 in.) , dispensing station
26.7 cm (10.5 in.) , production station without 50L tank
38.4 cm (15.1 in.) , dsipensing module including Handset Dispenser
40 cm (15.7 in.) , for 50L tank
system depth
22 cm (8.7 in.)
不純物
Microbes: < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Particulates: < 1 unit/mL (particulates > 0.22 µm with SQPAK Final or Bio Final filters
Pyrogens: < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
全有機炭素(TOC)残留物
≤5 ppb
入力
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
出力
product water quality: type 3 water (RO water)
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
導電率
0.055 μS/cm
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
Milli-Q® SQ 2Series超純水・純水製造装置の作動原理や全体的な概要を知るには、メルクの専用ページをご覧ください
Milli-Q® SQ 240XL超純水・純水製造装置キットは、Milli-Q® SR 240XLおよびMilli-Q® SQ 200超純水・純水製造装置で構成されています。
Milli-Q® SR 240XL超純水・純水製造装置は、携帯型SQ Switch 3.5 Lタンク1個とSQ 50 Lタンク1個に逆浸透(RO)水を供給します。SQ 50 Lタンクは、高流量バルブが付いており、ラボの設備にRO水を直接給水できます。クリーンベンチで50 Lまたは3.5 LタンクからRO水を採水するためのSQ Gravityバルブも付いています。
Milli-Q® SQ 200超純水・純水製造装置はRO水を充填したSQ Switch 3.5 Lタンクから超純水(タイプ1)を供給します。柔軟な携帯型ディスペンサーで超純水を供給します。
Milli-Q® SR 240XL超純水・純水製造装置キットは、Milli-Q® SQ 2Series製品にご用意した6つのプリセット構成のうちの1つです。この構成は、高容量のRO水を求めるラボに有用です。本キットによりユーザーは独自の判断でラボのニーズの進化に適合させて使用することが可能です。
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、デザイン・フォー・サステナビリティ(DfS)で開発された製品です。DfSスコアカードを見るには、こちらをクリックしてください。
with SQPAK TOC Quanta Cartridge and SQPAK Final filter
特徴および利点
  • 単純な手動の携帯型ディスペンサーであるため、新規またはトレーニングを受けていないユーザーでも1.6 L/分~1滴ずつのさまざまな流量で超純水を給水することができます
  • 信頼性の高い超純水(タイプ1)品質であることを示す18.2 MΩ·cmの比抵抗値をカラーLEDでひと目で確認できます
  • TOCは、内蔵の光酸化UVランプで低減されています
  • 自立したMilli-Q® SQ 200超純水採水モジュールから携帯型SQ Switchタンクへの超純水の新鮮採水をラボ内外のどこでも実施できます
  • 純水製造ユニットの高流量ROカートリッジ(最大42 L/時間)により、新たに製造したRO水を携帯型SQ Switchタンクに迅速に(約6分で)再充填できます。RO水回収ループにより、リジェクトされる水を半分に減らせます。RO膜の自動洗浄により高性能を維持します
  • コンパクトなセットアップと自己誘導式の設置マニュアルおよびビデオにより、ラボの業務に便利な場所に装置を設置し、必要に応じて後から移動することも可能です
  • RO純水製造ユニットは拡張性がきわめて高いため、1台で複数の自立したMilli-Q® SQ 200超純水採水モジュールに給水できます(電源に差し込むだけです)。限られた予算内でラボの業務の拡大をサポートします
  • ツイスト・ロック方式の個別のカートリッジ交換によりメンテナンスが簡略になり、ランニングコストが節約できます
  • コンパクトサイズに加えて水とエネルギーを節約することで、ラボのサステナビリティへの取り組みをサポートします
構成
提示される価格は、あくまで上記のカタログ番号に対応する現状の価格であり、価格は予告なくいつでも変更される場合があります。
このカタログ番号には以下の品目が含まれます:
  • RO純水製造ユニット
  • 超純水採水モジュール
  • Milli-Q® SQ 50 Lタンク1個
  • Milli-Q® SQ Switch 3.5 Lタンク2個
  • SQ Gravityバルブ1個
このカタログ番号には以下の品目は含まれていません:
  • SQPAKカートリッジまたは最終フィルター
  • 現地の電気回路網に適合する必須の電源コード2本
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Milli-Q®SQ 2シリーズ超純水・純水製造装置の説明用動画を視聴し、ユーザーマニュアルをダウンロードしてください。設定と稼働がすぐにできます。装置、アクセサリー、カートリッジ、サービスをオンラインで購入できます。(日本国内未対応)
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
関連コンテンツ
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.