Merck
SQPAKT0CM1
Milli-Q
SQPAK TOC Quantaカートリッジ
greener alternative
Produces ultrapure (Type 1) water with TOC ≤ 5 ppb. Use with the ultrapure dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.35
品質水準
包装
pkg of 1 unit
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
適合性
for use with Milli-Q® SQ 2Series
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
Milli-Q® SQ 2Series超純水・純水製造装置の作動原理や全体的な概要を知るには、メルクの専用ページをご覧ください
SQPAK TOC Quantaカートリッジは比抵抗値18.2 MΩ·cmで超純水(タイプ1)を製造し、TOCを≤ 5 ppbに低減します。
カートリッジにはIQnanoイオン交換媒体が使用され、イオンを微量レベルにまで減少させ、高グレードの合成活性炭が微量の有機汚染物質を除去します。
Milli-Q® SQ 200/200P及びSQ 240C/240CVシステムなどのMilli-Q® SQ 2Series構成の超純水採水モジュール用。
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、デザイン・フォー・サステナビリティ(DfS)で開発された製品です。DfSスコアカードを見るには、こちらをクリックしてください。
特徴および利点
  • ツイスト・ロック方式により簡単に交換できます
  • カートリッジ交換の必要性は装置の絵文字灯がオレンジ色に点滅することで分かります
  • 純水製造用であることを知らせ、交換の手順を示すために、製造ユニット側にもSQPAK Quantaカートリッジと同じ「Ultrapure」の表示と青色が示されています  
法的情報
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Milli-Q®SQ 2シリーズ超純水・純水製造装置の説明用動画を視聴し、ユーザーマニュアルをダウンロードしてください。設定と稼働がすぐにできます。装置、アクセサリー、カートリッジ、サービスをオンラインで購入できます。(日本国内未対応)
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
関連コンテンツ
超純水製造装置の新しいカタチをご覧ください。コンセントを備えた実験台であれば18.2 MΩ∙cmの超純水をいつでも採水できます。安定した品質。シンプル。コンパクト。スケールアップが簡単。Greener Alternative Product (環境に配慮した代替製品)。オンラインで購入。(日本国内未対応)
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.