主要文書
ZSQ240CTT0
Milli-Q
Milli-Q® SQクリーニングツール
Sanitization of the Milli-Q® SQ Switch Tank and Milli-Q® SQ/SR production station
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pkg of 1 unit
適合性
for use with Milli-Q® SQ 2Series
詳細
Milli-Q® SQ 2Series超純水・純水製造装置の作動原理や全体的な概要を知るには、メルクの専用ページをご覧ください
Milli-Q® SQクリーニングツールは、特にMilli-Q® SQ/SR純水製造ユニット及びそのMilli-Q® SQ Switchタンクの消毒に用いる専用ツールです。消毒プロセス用に、ROProtect CまたはEfferSan(同梱されていません)などの塩素タブレットを使用します。.このツールの使用にあたっては、従うべき特定の手順があります。
構成
提示される価格は、あくまで上記のカタログ番号に対応する現状の価格であり、価格は予告なくいつでも変更される場合があります。このカタログ番号にはROProtect CおよびEfferSan Effervescent塩素タブレットは含まれていません。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Milli-Q®SQ 2シリーズ超純水・純水製造装置の説明用動画を視聴し、ユーザーマニュアルをダウンロードしてください。設定と稼働がすぐにできます。装置、アクセサリー、カートリッジ、サービスをオンラインで購入できます。(日本国内未対応)
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
関連コンテンツ
超純水製造装置の新しいカタチをご覧ください。コンセントを備えた実験台であれば18.2 MΩ∙cmの超純水をいつでも採水できます。安定した品質。シンプル。コンパクト。スケールアップが簡単。Greener Alternative Product (環境に配慮した代替製品)。オンラインで購入。(日本国内未対応)
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.