Merck
XX6700P01
Millipore
分注圧力容器、1 gal
別名:
圧力容器
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
物質
316 stainless steel body
fluoroelastomer O-ring
fluoroelastomer gasket
molded neoprene base
stainless steel fittings
品質水準
パラメーター
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
H
229 mm
~9 in.
内径
6.3 mm (0.25 in.)
フィッティング
1/4 in. female NPT inlet/outlet connection for pressure gauge and vent/relief valve attachment
1/4 in. female NPT inlet/outlet elbow fitting(s) for inlet and outlet (labeled)
輸送温度
ambient
詳細
耐圧貯蔵容器は、外部の圧力源に接続して、Milliporeの加圧式フィルターホルダーを介してろ過するための液体を保持します。このポータブル容器には、5、10、20リットルと1ガロンの容量のものがあります。 容器はASME-UM Code要件に適合しています。
- フタはカムロックハンドルで固定されます。
- 通気口がある場合、容器はオートクレーブ可能です。
- 付属品コードに応じたリリーフバルブ、圧力計、およびホースコネクタがあります。
- アクセサリークロージャーは真空用の容器に適合します。
圧力容器
XX6700P01耐圧貯蔵容器、1 gal
XX6700P05耐圧貯蔵容器、5 L
XX6700P10耐圧貯蔵容器、10 L
XX6700P20耐圧貯蔵容器、20 L
交換部品
6976容器カバー、カムロック
6977出口側内蔵チューブ、5 L容器
6978出口側内蔵チューブ、10 L容器
6979出口側内蔵チューブ、20 L容器
XX6700059 Oリング、フルオロエラストマーA
XX6700104ストリートエルボ、1/4 in. NPTF to M
YY1301009プラグ、1/4 in. NPT、ステンレス鋼
付属品
TP0001326 PTFEテープ12.5 mm x 6.6 mロール
XX6700030 クイックリリースニップル/カップリング、1/4 in. NPTM
XX6700034 3 mのPVCチューブ、内径9.5 mm
XX6700035チューブ、加圧用、1/2 in. ID
XX67000PK 圧力容器付属品キット
XX6700125ヘックスニップル、1/4 in. NPTM 51 mm、ステンレス鋼
XX6700L11アダプター、M、1/4 in. NPT to 1/4-1/2 in. ID
XX6700L15圧力計、1/4 in. ASME
XX6700L24ベント/リリーフバルブ、7 bar、ASME
XX6700L55バブルポイントテスト機器
YY1301015圧力計、0–7 bar
YY2029348ボールバルブ、1/4 in. NPTF、ステンレス鋼
アプリケーション
サンプル調製用フィルターホルダーの付属品。
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.
質問
  1. RE: dispensing pressure vessel (XX6700P01). Please provide information about weight, height and diameter of 1 Gal and 5L vessels. Connections not visible from photos. Interested in Swagelok 1/8" (or 1/4") fittings. Please provide also drawings.
    1 回答
    1. The dimensions for the 5-liter pressure vessel are 22.9 cm in diameter and 24.1 cm in height (9.0 in. × 9.5 in.), and for the 1-gallon vessel, 22.9 cm in diameter and 21.6 cm in height (9.0 in. × 8.5 in.). User Guides can be provided upon request or downloaded from the website. Drawings are considered confidential and are not shared.