主要文書
XX6700118
Millipore
接続アダプター、1/4 インチ NPTF to 1/4 インチ内径ホース、ナイロン
Accessories for filter holders for sample preparation.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
物質
Nylon
品質水準
内径
6.3 mm (0.25 in.)
輸送温度
ambient
詳細
Milliporeには、Milliporeろ過装置に使用できる広範囲の取付け具、アダプター、バルブ、ゲージ、およびチューブの選択肢が用意されています。特に指定がない限り、構成材料はシリーズ300ステンレス鋼です。
Tri-Clamp(TC)取付け具は慣例により1 1/2"、2"のように示されています。1 1/2" TC取付け具は直径1"または1 1/2"のサイズのチューブに接続されます。2" TC取付け具は直径2"のサイズのチューブのみに接続されます。
アプリケーション
サンプル調製用フィルターホルダーの付属品。