Merck
XX6700034
Millipore
3 m PVC チューブ、内径 9.5 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
物質
PVC tubing
品質水準
パラメーター
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
内径
9.5 mm (0.375 in.)
L
3 m (10 ft)
305 cm
輸送温度
ambient
詳細
インラインフィルターホルダーは、一般に、加圧ろ過により液体またはガスを超洗浄するために使用されます。 ハウジングを開けるだけで、接続されている配管を邪魔することなくフィルター交換できます。
特長 & 利点:
•両端の段付きホースバルブ接続で取り付けが容易に
•大きくて握りやすいハンドノブ
カタログ番号 内容
XX4304700 インラインフィルターホルダー 47 mm
交換用部品
XX1104715 サポートスクリーン、47 mm、ポリプロピレン製
XX4304701 Oリング(2-131)、シリコン製
XX4304704 ホースアダプター、1/4 インチ NPTF ~ 5/16 インチ内径、ポリプロピレン製
XX4304705 ハンドノブ
付属品
XX4304702 O リング(2-131)、フルオロエラストマー製
XX4304707 ステンレス鋼製サポートスクリーン、47 mm
XX6200006P フィルター用ピンセット、先丸型、ステンレス鋼製
XX6700034 3 メートル PVC 製チューブ、9.5 mm 内径
アプリケーション
サンプル調製用フィルターホルダーの付属品。
調製ノート
滅菌方法
オートクレーブしないでください
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.