Merck
XX6700059
Millipore
Oリング、フルオロエラストマーA
Accessories for filter holders for sample preparation.
別名:
O-リング, フルオロエラストマーO-リング
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
物質
fluoroelastomer O-ring
品質水準
L
3 m
輸送温度
ambient
詳細
耐圧貯蔵容器は、外部の圧力源に接続して、Milliporeの加圧式フィルターホルダーを介してろ過するための液体を保持します。このポータブル容器には、5、10、20リットルと1ガロンの容量のものがあります。 容器はASME-UM Code要件に適合しています。
- フタはカムロックハンドルで固定されます。
- 通気口がある場合、容器はオートクレーブ可能です。
- 付属品コードに応じたリリーフバルブ、圧力計、およびホースコネクタがあります。
- アクセサリークロージャーは真空用の容器に適合します。
圧力容器
XX6700P01耐圧貯蔵容器、1 gal
XX6700P05耐圧貯蔵容器、5 L
XX6700P10耐圧貯蔵容器、10 L
XX6700P20耐圧貯蔵容器、20 L
交換部品
6976容器カバー、カムロック
6977出口側内蔵チューブ、5 L容器
6978出口側内蔵チューブ、10 L容器
6979出口側内蔵チューブ、20 L容器
XX6700059 Oリング、フルオロエラストマーA
XX6700104ストリートエルボ、1/4 in. NPTF to M
YY1301009プラグ、1/4 in. NPT、ステンレス鋼
付属品
TP0001326 PTFEテープ12.5mm x 6.6mロール
XX6700030 クィックリリースニップル/カップリング、1/4 in. NPTM
XX6700034 3 mのPVCチューブ、内径9.5 mm
XX6700035チューブ、加圧用、1/2 in. ID
XX67000PK 圧力容器付属品キット
XX6700125ヘックスニップル、1/4 in. NPTM 51 mm、ステンレス鋼
XX6700L11アダプター、M、1/4 in. NPT to 1/4-1/2 in. ID
XX6700L15圧力計、1/4 in. ASME
XX6700L24ベント/リリーフバルブ、7 bar、ASME
XX6700L55バブルポイントテスト機器
YY1301015圧力計、0–7 bar
YY2029348ボールバルブ、1/4 in. NPTF、ステンレス鋼
アプリケーション
サンプル調製用フィルターホルダーの付属品
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.
質問
  1. FFK (Viton A) is not a suitable material for my purposes. What are the dimensions of this O-Ring so that I can ensure chemical and physical compatibility?
    1 回答
    1. The detailed specifications of the Viton O-ring for this product are as follows:
      Material: Viton
      Size: 5-381
      Compound: V747-75
      Inside Diameter: 3.419 inches +/- 0.039 inches
      Cross Section: 0.271 inches +/- 0.008 inches