Merck
XX5014704
Millipore
Milliporeガラス製真空ろ過用ファネル
500 mL, 47 mm, Borosilicate, Ground glass seal
別名:
Millipore 真空ファネル, ろ過用ガラスファネル, 真空ろ過用ファネル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
borosilicate glass
テクニック
vacuum filtration: suitable
直径
47 mm
漏斗容量
500 mL
アプリケーション
filtration
輸送温度
ambient
詳細
Milliporeガラス真空ろ過用付属品
ガラスファネル、500 mL、47 mm、ホウケイ酸、すりガラスシール
これらの付属品は、Milliporeガラス真空ろ過キットに含まれる部品の交換、または代替構成の提供を目的として設計されています。
この品目は、Millipore 47 mm Classic GlassフィルターホルダーキットおよびMillipore 47 mmAll-Glassフィルターホルダーキットの付属部品です。