Merck
TMODS0320-5045
Nalgene® reusable 45 mm bottle top filter
filter capacity 500 mL, polysulfone, pack of 1 ea
別名:
non-cytotoxic filter, reusable bottle top filter
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥35,360
¥35,360
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥35,360
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.24
¥35,360
Check Cart for Availability
物質
polysulfone
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene DS0320-5045
フィルタの容量
500 mL
フィルタ直径
45 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Combine the convenience of a bottle top filter with the savings of a reusable bottle top filter. Noncytotoxic Thermo Scientific Nalgene® Polysulfone Reusable Bottle Top Filters screw securely onto glass media bottles with a 45mm neck size.
特徴および利点
  • Reusable, sturdy and autoclave-safe polysulfone.
  • The molded-in graduations facilitate precise volume measurements.
  • Includes a polypropylene tubing adapter.
  • The sterilization membrane support plate provides high flow rate and throughput.
  • Filters accept 0.25 to 0.3125 in. (6 to 8mm) I.D. vacuum tubing.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)