主要文書
XX2504758
Millipore
6-Place Sterility Test Manifold
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
物質
stainless steel body
滅菌適合性
autoclavable compatible
入力
sample type bottled water
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
sterility testing
water monitoring
輸送温度
ambient
詳細
Stainless steel manifolds for sterility testing