主要文書
XX2504755
Millipore
チューブ、1/4in. x 23in.、ラテックス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
物質
latex
滅菌適合性
autoclavable compatible
内径
6.3 mm (0.25 in.)
L
58 cm
入力
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
輸送温度
ambient
調製ノート
滅菌方法
オートクレーブ可能(フィルターホルダーを装着したままではオートクレーブできません。チューブからの抽出物によってフィルターが損傷を受けるおそれがあります)