Merck
XX1014720
Millipore
Millipore Classic Glassフィルターホルダー - キット
47 mm, PTFE-coated membrane support, 300 mL funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
PTFE seal
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
parylene coating (on stopper)
silicone sleeve (for alignment)
silicone stopper
品質水準
認証
suitable for EPA OTM-45
テクニック
vacuum filtration: suitable
H
22.9 cm
直径
7.6 cm
フィルタ直径
47 mm
ろ過面積
9.6 cm2
漏斗容量
300 mL , accessory 1 L is available
プレフィルター直径
35 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
フィッティング
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
アプリケーション
PFAS testing
filtration
適合性
for use with Classic Glass Filter Holder
輸送温度
ambient
詳細
Classic Glassフィルターホルダー - キット
47 mm、PTFEコーティングメンブレンサポート、300 mLファネル
このClassic Glassフィルターホルダーはすべての実験室において不可欠なツールです。このホルダーの多目的設計はさまざまなアプリケーションに適しており、お客様固有のアプリケーションニーズに対応できるように、3種類のサポート資材が用意されています。
本品は、以下の品目から構成されるキットです:
(カタログ番号-説明)
XX1014724 - Milliporeガラスファネル、300 mL、47 mm、ホウケイ酸、PTFE表面処理
XX1014703 - Milliporeスプリングクランプ、47 mm、アルミニウム製
XX1014722 - Milliporeガラスベースおよび栓、47 mm、PTFE表面処理メンブレンサポート
ALIGNED05 - Milliporeアライメントガイド、47 mm、5/PK
特長・利点:
•メンブレンの着脱が容易な設計
•さまざまな用途に適した3つのメンブレンサポート資材の選択肢
•UV滅菌またはオートクレーブ済み細菌学的分析用のフィルター付き
用途:
一般的なろ過と清澄化、細菌学的分析、油および油圧作動油の粒子汚染分析、剥離細胞診
原理
真空
調製ノート
滅菌法
フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.