VIRUSVMAX
1 of 10
Millipore
XX1100000
圧力容器、600 mL
XX67000PK
Pressure Vessel Accessory Kit
SX0002501
シリコーンガスケット、25 mm Swinnexフィルターホルダー用
CGEP71TP3
ミリポアエクスプレス(Millipore Express)® SHF、カートリッジ
SLTEST000
小容量デバイス用完全性試験キット
SYNP160001
Synthware™ cylindrical pressure vessel, heavy wall
YY1301015
Pressure Gauge, 0–7 bar
GSWP01300
MCEメンブレンフィルター、0.22 μm孔径
XX6700030
クイックリリースニップル/カップリング、1/4 in.、NPTM
XX6700L24
ベント/リリーフバルブ、7 bar、ASME
protein purification: suitable
for use with OPTISCALE®-25 Devices
Bioprocessing Systems
Filtration
Filtration for Bioprocessing
Viral Clearance
製品番号
ロット番号・バッチ番号