Merck
VVLP09050
Millipore
PVDFメンブレンフィルター、0.1 μm孔径
Durapore®, filter diam. 90 mm, hydrophilic
別名:
Durapore®メンブレンフィルター 孔径0.1 µm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
物質
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Durapore®
Millipore
パラメーター
>0.33 mL/min-cm2 water flow rate
0.15 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
直径
90 mm
フィルタ直径
90 mm
厚さ
125 μm
重量分析抽出物
0.5%
屈折率
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.1 μm pore size
70 % porosity
泡立ち点
≥5.0 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィルターコード:VVLP
アプリケーション
生体液におけるマイコプラズマの低減
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:一般的なラボでのろ過
  • 使用目的:生物的汚染物質の保持または除去
  • 使用方法:孔径が0.2 μm(またはそれ以下)のメンブレンによる液体の滅菌ろ過により、細菌、カビ、および酵母などの生物的汚染物質を効果的に除去します。 より大きい生物的汚染物質を選択的に保持するために、孔径が0.45 μm(またはそれ以上)のメンブレンによる液体ろ過を用いれば、微生物を捕捉してその増殖をサポートし、さらに培養と分析が行えます。
  • 保管について:乾燥した場所で保管してください
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany