Merck
SVLP04700
Millipore
PVDFメンブレンフィルター、5.0 μm孔径
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
別名:
Durapore®メンブレンフィルター、5.0 µm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Durapore®
Millipore
パラメーター
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
フィルタ直径
47 mm
厚さ
160 μm
重量分析抽出物
0.5%
white
屈折率
n/D 1.42
マトリックス
Durapore®
ポアサイズ
5.0 μm pore size
70 % porosity
泡立ち点
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Durapore®メンブレンは、ナイロン、ニトロセルロース、およびポリテトラフルオロエチレンなどの他のメンブレンと比べてタンパク質結合の少ないポリフッ化ビニリデンメンブレンです。高流速をサポートし、サンプル回収率を最大化し、広範な化学的適合性を示します。
フィルターコード:SVLP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
アプリケーション
  • 生体液の清澄ろ過
  • 粒子モニタリング
Durapore®メンブレンフィルター、5.0 μmは、以下に使用されています:
  • 水サンプルからの植物プランクトンの収集
  • 温室苗床水環境サンプルからの遊走子の収集
  • 種々の細胞株からの懸濁培養物の採取
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SVLP04700:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Laboratory studies on the biodegradation of organisms for estimating carbon storage potential in coastal aquatic ecosystems
Ishii Y, et al.
Coastal Engineering Journal, 1-12 (2021)
G A Ridge et al.
Plant disease, 98(4), 551-558 (2014-04-01)
The goal of this study was to develop a procedure that could be used to evaluate the potential susceptibility of aquatic plants used in constructed wetlands to species of Phytophthora commonly found in nurseries. V8 agar plugs from actively growing
Lisa M Røst et al.
Metabolites, 10(2) (2020-02-26)
Absolute quantification of intracellular metabolite pools is a prerequisite for modeling and in-depth biological interpretation of metabolomics data. It is the final step of an elaborate metabolomics workflow, with challenges associated with all steps-from sampling to quantifying the physicochemically diverse