おすすめの製品
AC/DC入力
120 V, 60 Hz
特徴
UV lamp inhibits bacteria growth and biofilm formation on the inner walls of the tank.
包装
pkg of 1 unit
L
32 cm (12.6 in.)
適合性
for use with Elix®
for use with RiOs™ Large
輸送温度
ambient
詳細
自動消毒モジュール(ASM)UV付属品は、貯水中のタンク内での細菌の増殖とバイオフィルムの蓄積を最小限に抑えるように作られています。ASMデバイスは、SDS-200および350リットル貯蔵タンクの上部カバーに直接設置されます。
ASMは、RiOs™またはElix®純水製造装置によって直接操作および制御されます。電源は必要ありません。
ASMは、RiOs™またはElix®純水製造装置によって直接操作および制御されます。電源は必要ありません。
アプリケーション
ASMユニットは、200~350リットルの純水を貯蔵するEssential貯水・配水システム(SDS)をサポートします。
特徴および利点
- 254 nm低圧水銀蒸気UVランプを備えるため、殺菌効果を得るために選択されます。
- コンパクトな設計で、SDSリザーバー上部へ容易に設置できます。
- 事前にプログラム可能な10分/日間隔の自動UV照明により効率が最適化されています。
- 性能を最適化してメンテナンスを容易にする、UVランプ交換アラームを装備しています。
- 定期的な化学的消毒の必要がありません。
- UVランプを設置および交換できるように、SDSの上部を250 mm(9.8インチ)延長できます。
- RiOs™またはElix®システムへの接続用ケーブルの長さ: 5メートル(16.4フィート)。
その他情報
使用方法
- 生物の保持:細菌
- 作用機序:UV
- 用途:生化学および製薬実験室
- 使用目的:純水製造
- 使用方法:本品は、殺菌UVランプを照射した水を供給します。パッケージに含まれている「ユーザーマニュアル:自動消毒モジュール」の「ASMの設置」の章を参照してください。
- 貯蔵について:乾燥した場所に保管してください。
- 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
法的情報
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13