Merck
ZLXUVL2L1
Milli-Q
殺菌UVランプ
Reduces bacterial count of purified water in high volume water systems
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
NB.33
品質水準
包装
pkg of 1 unit
適合性
for use with Milli-Q® CLX
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この殺菌用UVランプは、純水を使用のため給水する前に細菌数を低減するように設計されています。給水前に、純水製造装置のディスペンシングポイントでこのUVランプにより純水を消毒し、ろ過します。UVランプの発光波長は254 nmであり、細菌に敏感な用途に適しています。 
アプリケーション
高容量システムで使用するための交換用UVランプ。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany