安全性情報
SX1310R
Supelco
Spill Kit, Acid Replacement Kit
SpillSolv®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131905
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
pH
11.4 ( in H2O, as aqueous solution)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
構成
6 x 1kg bottles Acid Neutralizer.
法的情報
SPILLSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SX1310R-1:
試験成績書(COA)