Merck
SX0665
Supelco
Sodium Nitrite
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
Sodium Nitrite, Diazotizing salts
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
NNaO2
CAS番号:
分子量:
69.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-555-9
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
meets USP/NF
アッセイ
≥97.0%
フォーム
solid
不純物
≤0.01% Insoluble matter
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
280 °C (decomposition)
溶解性
820 g/L
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].N(=O)[O-]
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI Key
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
アナリシスノート
Assay: 97.0% min
Calcium (Ca): 0.01% max
Chloride (Cl): 0.005% max
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Insoluble matter: 0.01% max
Iron (Fe): 0.001% max
Potassium (K): 0.005% max
Sulfate (SO4): 0.01% max
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
亜硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SX0665-1:
SX0665-7:
試験成績書(COA)