フォーム
crystals
bp
300 °C/1013 hPa (rigorous decomposition)
mp
275 °C (decomposition)
溶解性
408 g/L
保管温度
room temp
アプリケーション
Practical
アナリシスノート
Assay:97% min
Color:Off-white to light yellow
Form:Crystals
Color:Off-white to light yellow
Form:Crystals
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials