Merck
SX0205
Supelco
硝酸銀
crystals, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
硝酸, 銀 (I)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AgNO3
CAS番号:
分子量:
169.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-853-9
アッセイ:
≥99.0%
フォーム:
solid
溶解性:
2160 g/L
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気密度
5.8 (vs air)
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
solid
不純物
≤0.01% Substances not precipitated by HCl
colorless
pH
5.4-6.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
444 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
溶解性
2160 g/L
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Cu: ≤2 ppm
Fe: ≤2 ppm
Pb: ≤0.001%
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay: 99.0% min
Chloride (Cl): 5ppm max
Clarity of solution: To pass test
Color: Colorless
Copper (Cu): 2ppm max
Form: Crystals
Free acid: To pass test
Iron (Fe): 2ppm max
Lead (Pb): 0.001% max
Substances not precipitated by HCl: 0.01% max
Sulfate (SO4): 0.002% max
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SX0205-5:
SX0205-1:
SX0205-7:
SX0205-3:
試験成績書(COA)