安全性情報
ST1637
Sigma-Aldrich
Anti-ITGA7 Mouse mAb (8G2)
liquid, clone 8G2, Calbiochem®
別名:
Anti-Integrin α7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
8G2, monoclonal
フォーム
liquid
含まれません
preservative
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGA7(3679)
詳細
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~120-125 kDa ITGA7 protein.
Recognizes the ~120-125 kDa ITGA7 protein in Jurkat cells.
This Anti-ITGA7 Mouse mAb (8G2) is validated for use in ELISA, Immunoblotting for the detection of ITGA7.
免疫原
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 478-578 human ITGA7, espressed as a GST fusion protein
アプリケーション
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
警告
Toxicity: Regulatory Review (Z)
物理的形状
In PBS, pH 7.2.
再構成
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
アナリシスノート
Positive Control
Jurkat cells
その他情報
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
ST1637-100UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jyoti Gautam et al.
Stem cell research & therapy, 8(1), 28-28 (2017-02-09)
Laminin, a major basement membrane component that has direct contact with pericytes under physiological conditions, actively regulates the proliferation and differentiation/fate determination of pericytes. Recently, two types of pericytes (type I and type II) with different molecular markers and functions