製品名
Millipore Express® SHRP、OptiScale® カプセル, OptiScale® 25, filtration area 3.5 cm2, pore size 0.5/0.1 μm
物質
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
品質水準
法規制遵守
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
製品種目
OptiScale® 25
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore Express®
パラメーター
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (forward)
テクニック
sterile filtration: suitable
L
3.9 cm (1.52 in.)
W
1.21 in.
カートリッジの長さ(公称)
1.52 in. (39 mm)
直径
3.1 cm (1.2 in.)
ろ過面積
3.5 cm2
不純物
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Millipore Express® SHR (w/Prefilter)
pore size
0.5/0.1 μm pore size
フィッティング
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
その他情報
- 生物保持:微生物
- 作用機序:ろ過(サイズ排除)
- 用途:バイオプロセシング
- 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
- 使用上の注意:OPTISCALE®-25のユーザーガイドの「設置と湿潤方法」セクションを参照してください
- 保管について:『OPTISCALE®-25』ユーザーガイドを参照してください
- 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
調製ノート
123 °Cで60分のオートクレーブ滅菌1回
アナリシスノート
滅菌および制御された15 mL水洗浄後、サンプルはUSPあたり500 ppb TOC未満<64>、USPあたり1.3 µS/cm未満<64>を示しました。
法的情報
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
試験成績書(COA)
資料
Aseptic filters are offered in disposable capsules and cartridge formats. This guide will help you find the right format for your bioburden control.
関連コンテンツ
Learn more mAb upstream processing, specifically on the products designed for efficient sterile filtration of cell culture media and media components.
Learn how prefilters and bioburden control can improve the efficiency of downstream purification by removing particulates and protecting unit operations.