アッセイ
≥98% (H-NMR)
≥98% (HPLC)
≥98% (LC/MS)
≥98% (elemental analysis)
テクニック
cell based assay: suitable
検出方法
fluorometric
輸送温度
ambient
詳細
アデノシン三リン酸(ATP)は、すべての細胞過程における主要なエネルギー源です。ATPは、細胞移動、神経伝達およイオンチャネル機能を調節するシグナル伝達分子としても機能します。ATPは、細胞呼吸が生じるミトコンドリアに局在しています。ATPレベルは、細胞増殖および細胞周期動態の指標として使用できます。
BioTracker ATP-Red色素は、アデノシン三リン酸(ATP)向けの生細胞赤色蛍光イメージングプローブです。このプローブは、特に生細胞のミトコンドリア内に存在するATPを標的としています。このプローブは、以下を含む多くの分析物に対して交差反応を示しません:Zn2+、Mg2+、Ca2+、Na2+、K+、GSH、HOCL、H2O2、アラビノース、ガラクトース、グルコース、フルクトース、リボース、ソルボース、サッカロース、キシロース、ヘパリン、AMP、ADP、CMP、CDP、CTP、UMP、UDP、UTP、GMP、GDPおよびGTP。プローブが閉環構造を形成すると、非蛍光性になります。負電荷を帯びたATPの存在下では、ホウ素とリボース間の共有結合が破壊され、環が開いて蛍光を発します。
スペクトル特性
吸光度: 510 nm
発光:570nm
BioTracker ATP-Red色素は、アデノシン三リン酸(ATP)向けの生細胞赤色蛍光イメージングプローブです。このプローブは、特に生細胞のミトコンドリア内に存在するATPを標的としています。このプローブは、以下を含む多くの分析物に対して交差反応を示しません:Zn2+、Mg2+、Ca2+、Na2+、K+、GSH、HOCL、H2O2、アラビノース、ガラクトース、グルコース、フルクトース、リボース、ソルボース、サッカロース、キシロース、ヘパリン、AMP、ADP、CMP、CDP、CTP、UMP、UDP、UTP、GMP、GDPおよびGTP。プローブが閉環構造を形成すると、非蛍光性になります。負電荷を帯びたATPの存在下では、ホウ素とリボース間の共有結合が破壊され、環が開いて蛍光を発します。
スペクトル特性
吸光度: 510 nm
発光:570nm
アプリケーション
生細胞蛍光イメージング
研究のカテゴリ
細胞イメージング
細胞イメージング
研究のサブカテゴリ
生細胞色素
生細胞色素
品質
純度: ≥ HNMR、LC-MS、HPLC、元素分析により98%と確認。
モル質量:561.48 g/mol
モル質量:561.48 g/mol
物理的形状
凍結乾燥品
保管および安定性
BioTracker ATP-Red生細胞色素は-20°Cで、乾燥させ遮光して保存してください
注:開栓前にバイアルを軽く遠心分離してバイアルの底に内容物を集めます。
注:開栓前にバイアルを軽く遠心分離してバイアルの底に内容物を集めます。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCT045:
試験成績書(COA)
Lu Wang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(5), 1773-1776 (2015-12-18)
Adenosine triphosphate (ATP), commonly produced in mitochondria, is required by almost all the living organisms; thus fluorescent probes for monitoring mitochondrial ATP levels fluctuation are essential and highly desired. Herein, we report a multisite-binding switchable fluorescent probe, ATP-Red 1, which selectively