Merck
SCM045
Sigma-Aldrich
ヒト間葉系XF増殖培地
Xeno-free mesenchymal stem cell media specially formulated for the rapid expansion of human mesenchymal stem cells isolated from a variety of sources, including adipose and bone marrow tissues.
別名:
Human MSC Culture Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
入力
sample type mesenchymal stem cell(s)
輸送温度
dry ice
詳細
ヒト間葉系幹細胞増殖培地XFは、脂肪および骨髄組織などのさまざまな供給源から単離されたヒト間葉系幹細胞の迅速な増殖のために特別に処方された異種成分を含有しない培地です。この培地にはヒト血清が2%含まれ、動物由来成分は含まれず、市販の他の異種成分非含有/無血清培地および2~10%のFBSを添加した培地と同等またはそれ以上の速度でヒトMSCの増殖を支持します。この培地で増殖されたヒトMSCは、自己複製能と多系統分化能を保持しています。 ヒト間葉系幹細胞増殖培地XFには、抗菌薬、フェノールレッド、または実験結果に影響を及ぼす可能性のある細胞ストレスおよび“マスキング効果”を引き起こすと考えられるその他の成分は含まれていません。
アプリケーション
ヒト間葉系幹細胞増殖培地XFを用いて細胞接着を促進するために、別途ECM溶液は必要ありません。
研究のサブカテゴリ
間葉系幹細胞
研究カテゴリ
幹細胞研究
品質
これらの製品は、ロット間の一貫性を確保するために、厳格な基準と製造手順を採用し、最高品質の原材料を用いて製造されています。 すべての培地ロットについて、以下のパラメータを詳細に試験します:
無菌試験:細菌および真菌の増殖が陰性
pH:7.5±0.3
細胞検査:増殖率および形態
重量オスモル濃度:255±15 mOsm
エンドトキシン: <0.5 EU/mL
物理的形状
ヒト間葉系細胞増殖培地XFは完全培地であり、ヒト間葉系幹細胞の増殖を支持するために必要なすべての増殖因子とサプリメントを含みます。
調製ノート
All components used within the media are of human origin and do not contain any animal derived components.
保管および安定性
凍結した培地は有効期限まで -20℃で保存します。
解凍した培地は2~8℃で最長1ヵ月間保存します。
凍結・融解サイクルの繰り返しは推奨されません。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SCM045:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.
すべて表示
プロトコル
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
質問
  1. Hello, Was the added serum heat-treated? Many thanks!
    1 回答
    1. This product contains 2% Human Serum that is not heat inactivated.