Merck
SCC322
Sigma-Aldrich
3dGRO® 十二指腸オルガノイド、21 歳(製剤 87-D)
Cryopreserved patient derived gastrointestinal organoids (PDOs)
別名:
3D オルガノイド培養, 腸オルガノイド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106509
NACRES:
NA.81
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
詳細
患者由来オルガノイド(PDO)は、本来の組織生理や分子病態を保持した新しいin vitro 3D 細胞モデルであり、従来の 2D 細胞株に代わる臨床的に有用な選択肢であるとともに、動物モデルの改良や使用の削減に効果的なツールです。PDO は、天然の LGR5+ 幹細胞集団を含んだ成人患者の生検組織や切除組織から得ることができ、L-WRN 調整培地のような特殊なオルガノイド培地を用いて ECM に富んだ基質内で培養することができます。成人組織由来オルガノイドは、長期培養において表現型的にも遺伝学的にも安定であり、iPSC 由来オルガノイドに比べてより成熟した表現型を示します。重要なことは、PDO は化学療法に対する患者の臨床反応を予測できることが明らかになったことです。
当社は現在、健常者および疾患患者から採取した、高度に特性化された組織由来ヒト消化管オルガノイドの包括的バイオバンクを提供しています。腸オルガノイドバイオバンクには、小腸(十二指腸、回腸)、胃、直腸、結腸など、健常者および疾患患者の消化器系の複数の部位から得られた、高度に特性化された 50 以上の腸オルガノイドが含まれています。
細胞株の特性
  • 性別:男性
  • 年齢:21歳
  • 臓器:十二指腸
  • 疾患:正常
細胞株の由来
ヒト、オルガノイド
包装
≥生存可能なオルガノイド 1500 個/バイアル
保管および安定性
液体窒素中で保存してください。オルガノイドは、初回の融解後に少なくとも10回継代して、細胞マーカーの発現と機能性に重大な影響を与えることなく培養できます。
法的情報
3dGRO® オルガノイドは、HUB オルガノイド技術を利用して作製されました。
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。 本製品の購入者は、製品の受領に先立ち、HUB′ の使用条件に同意するものとし、この使用条件は購入者が別途確認し、承諾するものとします。
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCC322:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
関連コンテンツ
Culture in 2.5D using small intestine duodenum organoids and Millicell® hanging cell culture inserts to monitor long-term drug side effects and toxicity.
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.