Merck
SCC284
Sigma-Aldrich
EpH4 マウス乳腺上皮細胞株
EpH4 mouse mammary epithelial cell line is a versatile system for studying a spectrum of morphological transformation spanning breast cancer metastasis, EMT, and hormonal regulation.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
NACRES:
NA.81
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アプリケーション
cell analysis
詳細
乳腺上皮細胞は、細胞可塑性(様々な形態変化を起こす能力)のモデルです。 乳腺由来腫瘍の重要な側面のひとつに上皮から間葉への転移(EMT)があり、これが転移に必要な遊走挙動を生じます(1)。細胞可塑性により、乳腺上皮細胞モデルは、ホルモンによる分化や上皮細胞の極性制御に加えて、乳癌の悪性化の研究においても価値のあるものとなっています。
Eph4 は、初代マウス乳腺上皮細胞に由来する、自発的に不死化した細胞株です(2)。Eph4 細胞は、プロラクチン、ヒドロコルチゾン、インスリンなどの乳腺刺激ホルモンで誘発すると、カゼインなどの乳タンパク質を合成します。Eph4 細胞を正常に維持するためには、高密度(セミコンフルエント)で培養し、極性化や単一細胞の選択的培養を避けるため、コンフルエントに到達する前に継代する必要があります。コンフルエント後の Eph4 細胞は分極を起こし、イオンの一方向輸送を特徴とする半嚢胞またはドーム様構造を形成します(3)。
<bold>由来:</bold>
Eph4 細胞株は、 雌の BALB/c マウスの初代乳腺上皮細胞に由来する自然不死化クローンです。
研究カテゴリー:
細胞株の由来
マウス、内皮細胞
包装
&細胞1×106個/バイアル
保管および安定性
液体窒素中で保存してください。細胞は、初回の融解後に少なくとも10回継代して、細胞マーカーの発現と機能性に重大な影響を与えることなく培養できます。
その他情報
この製品は、製品文書に詳述されている「学術的使用に関する協約」の条件に従って、内部の学術研究に使用することを意図して、学術機関のみに販売されています。その他の使用に関する情報については、[email protected]にお問い合わせください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SCC284:
試験成績書(COA)