Merck
SCC064
Sigma-Aldrich
LX-2ヒト肝星細胞株
Human
別名:
HSC, Perisinusoidal cells, Ito cells, Hepatic lipocytes, Hepatic pericytes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.75
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
LX-2ヒト肝星細胞株, a highly suitable model of human hepatic fibrosis
由来生物
human
品質水準
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
輸送温度
liquid nitrogen
詳細
肝星細胞は、慢性アルコール中毒、B型およびC型肝炎、脂肪肝、肥満および糖尿病などの疾患において、活性化により線維化筋線維芽細胞様細胞に変化した後、肝線維化の原因となる主要な細胞型です。特にヒトを対象とした研究において、in vivoでの表現型を忠実に再現する再生可能な細胞培養モデルの必要性が高まっています。
LX-2は、初代ヒト肝星細胞をSV40 large T抗原で不死化した後、低血清培地条件で初期継代細胞を選択的に培養することによって作製されました。
不死化LX-2はXuらによって樹立され、培養の変動性の問題を克服し、均一なヒト肝星細胞の安定した無制限の供給源となっています。これらの細胞株は広範な特徴が明らかにされており、サイトカインシグナル伝達、神経遺伝子発現、レチノイド代謝、線維形成といった重要な特徴を保持しているため、培養に基づくヒト肝線維化の研究に非常に適しています。
アプリケーション
研究のカテゴリ
感染性疾患
炎症および免疫学
幹細胞研究
構成
1)≥1X106個の生存LX-2ヒト肝星細胞:(カタログ番号:SCC064)。液体窒素中で保存してください。
品質
• 各バイアルには≥ 1X106の生存細胞が含まれています。
•PCR検査によれば、細胞はA、B、C型肝炎、HIV-1および2ウイルスに関して陰性です。
•細胞はマイコプラズマ汚染に関して陰性です。
保管および安定性
LX-2細胞は液体窒素内で保存してください。細胞は、細胞マーカーの発現および機能に顕著な影響を及ぼすことなく、少なくとも10継代培養できます。LX-2細胞は、50回を超える継代培養で問題なく増殖できています。
その他情報
この製品は、製品文書に詳述されている「学術的使用に関する協約」の条件に従って、内部の学術研究に使用することを意図して、学術機関のみに販売されています。その他の使用に関する情報については、[email protected]をご覧ください。
免責事項
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SCC064:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Zhiqiang Li et al.
iScience, 24(12), 103449-103449 (2021-12-21)
Glucosylceramide (GluCer) was accumulated in sphingomyelin synthase 1 (SMS1) but not SMS2 deficient mouse tissues. In current study, we studied GluCer accumulation-mediated metabolic consequences. Livers from liver-specific Sms1/global Sms2 double-knockout (dKO) exhibited severe steatosis under a high-fat diet. Moreover, chow
Ching-Fen Wu et al.
Journal of cellular biochemistry, 114(3), 541-550 (2012-09-11)
Hepatitis C virus core protein (HCVcp), which is secreted by infected cells, is reported as an immunomodulator in immune cells. However, the effects of HCVcp on hepatic stellate cells (HSCs), the key cells in liver fibrosis, still remain unclear. In
TRAIL regulates collagen production through HSF1-dependent Hsp47 expression in activated hepatic stellate cells.
Park, Soo-Jung, et al.
Cellular Signalling, 25, 1635-1643 (2013)
Isolated hepatic lipocytes and Kupffer cells from normal human liver: morphological and functional characteristics in primary culture.
Friedman, S L, et al.
Hepatology, 15, 234-243 (1992)
Ganesh Satyanarayana et al.
Theranostics, 11(19), 9331-9341 (2021-10-15)
Rationale: Fibrosis is a pathologic condition of abnormal accumulation of collagen fibrils. Collagen is a major extracellular matrix (ECM) protein synthesized and secreted by myofibroblasts, composing mainly (Gly-X-Y)n triplet repeats with >30% Gly residue. During fibrosis progression, myofibroblasts must upregulate
関連コンテンツ
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
質問
  1. Were the supplied SCC064 cells active or quiescent? Were they treated or stimulated to activate them?
    1 回答
    1. The supplied SCC064 cells are in an active state and do not require any additional methods to activate them.