Merck
SAMP2GVNB
Millipore
Samplicity® G2 システム用 Millex フィルター
PVDF, pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
別名:
0.22 μm PVDF シリンジフィルター, Durapore® PVDF シリンジフィルター, Millex-GV シリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
PVDF membrane
polypropylene housing
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex
Samplicity®
特徴
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex
Samplicity®
パラメーター
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
テクニック
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
直径
33 mm
ろ過面積
4.5 cm2
容量
1.7 mL
yellow
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.22 μm
入力
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
泡立ち点
≥3.45 bar, air with water at 23 °C
フィッティング
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
Samplicity G2 システム用 Millex フィルターの概要
• Samplicity G2 ろ過システムは、一度に最大 8 つのサンプルを、真空駆動でろ過し、HPLC バイアルに直接注入することができます
•Samplicity G2 システム用 Millex フィルターには、アダプターファネルと Millex 33 mm フィルターが付属しています
• Samplicity G2 システムにより、手動シリンジろ過よりも人間工学的な負担が軽減されます
• 孔径 0.20 µm および 0.45 µm の Durapore PVDF、Millipore Express PLUS PES、ナイロンメンブレンをご用意しています
2 種類のパックサイズがあります:
NB で終わる SKU(-------NB):1 パックあたり 250 個
NK で終わる SKU(-------NK):1000 デバイス(1 パックあたり 250 x 4 個)
アプリケーション:
HPLC:HPLC における粘性または粒子状サンプルのろ過
フィルターコード:GV
アプリケーション
Samplicity G2 システムで非滅菌ろ過を行うための親水性 PVDF メンブレン付き 33 mm シリンジフィルターは、孔径 0.22 µm で、クロマトグラフィーや 装置による分析前のタンパク質含有溶液の調製に使用します。
直接的な患者治療:なし
包装
非滅菌
構成
Millex フィルターおよび簡単充填ファネル
規格
実験室での一般的用途に限ります。
物理的形状
カラーコード:黄色
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
親水性PTFE Millex® シリンジフィルターにより、正確な溶出試験とHPLC分析用サンプル調製が実現します。