物質
polyester component(s)
polypropylene
silicone component(s)
品質水準
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Samplicity®
テクニック
HPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
H
9.1 cm (3.6 in.)
L × W × H
44.5 cm × 10.2 cm × 9.1 cm
L
44.5 cm (17.5 in.)
W
10.2 cm (4 in.)
重量
1.32 kg (2.9 lb)
色
blue
輸送温度
ambient
詳細
• Samplicity G2 Filtration System enables vacuum driven filtration of up to 8 samples at once, directly into HPLC vials.
• Filtration for HPLC sample prep without syringes. Sample is added to an adapter funnel on a standard Millex 33 mm filter (Millex Filters for the Samplicity G2 System) or an integrated funnel and filter (Millex Samplicity filter)
• Samplicity G2 System has lower ergonomic impact than manual syringe filtration
Applications:
HPLC; Filtration of viscous or particulate laden samples for HPLC
アプリケーション
包装
構成
Lid
Vial Tray
Waste Tray
Tubing
規格
物理的形状
法的情報
関連製品
試験成績書(COA)
資料
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
親水性PTFE Millex® シリンジフィルターにより、正確な溶出試験とHPLC分析用サンプル調製が実現します。
プロトコル
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.
関連コンテンツ
Filtration separates substances to reduce sample complexity and increase analyte purity, improving analytical results.
ろ過により物質が分離されることで、サンプルの複雑さが軽減され、分析対象の純度が向上し、分析結果が改善されます。