Merck
RECYMAG65K27PMX
Millipore
MILLIPLEX®マウスサイトカイン/ケモカイン磁気ビーズパネル - プレミックス27プレックス - 免疫学マルチプレックスアッセイ
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in rat serum, plasma and cell culture samples.
別名:
luminex rat cytokine chemokine growth factor multiplex assay, luminex rat pro inflammatory anti inflammatory cytokine panel, millipore rat inflammation multiplex kit, rat interleukin immunoassay panel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
交差性
rat
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 80-131%
standard curve range: 0.2-1,000 pg/mL
(EGF)
standard curve range: 1.2-5,000 pg/mL
(GRO/KC)
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(GM-CSF, IL-1α, IL-2, IL-12 (p70), IL-18)
standard curve range: 14.6-60,000 pg/mL
(IFNγ, MIP-1α)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
(Fractalkine, IP-10, Leptin, TNFα)
standard curve range: 24.4-100,000 pg/mL
(LIX, MIP-2)
standard curve range: 4.9-20,000 pg/mL
(Eotaxin, C-CSF, IL-4, IL-5, IL-13, RANTES, VEGF)
standard curve range: 7.3-30,000 pg/mL
(IL-10, IL-17A, MCP-1)
standard curve range: 73.2-300,000 pg/mL
(IL-6)
テクニック
multiplexing: suitable
適合性
configured for Premixed
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
MILLIPLEX®ラットサイトカイン/ケモカインビーズパネル(RECYTMAG-65KおよびRECYMAG65K27PMX)を用いれば、サイトカインによる治療の可能性とサイトカイン発現の調節に集中することができます。
パネルタイプ:サイトカイン/ケモカイン
特異性
交差反応性
パネル中の抗体とその他のアナライトとの間には、交差反応がないか、または最小限です。
アプリケーション
  • アナライト:EGF、エオタキシン/CCL11、フラクタルカイン、G-CSF、GM-CSF、GRO/KC、IFN-γ、IL-1α、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-10、IL-12(p70)、IL-13、IL-17A、IL-18、IP-10、レプチン、LIX、MCP-1、MIP-1α、MIP-2、RANTES、TNF-α、VEGF
  • 推奨されるサンプルタイプ:ラット血清または血漿
  • 推奨されるサンプル希釈倍率:1:2
  • アッセイ所要時間:1日
その他情報
感度:個々のサイトカイン/ケモカインの感度は、キットのプロトコルを参照してください。
法的情報
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Young Taek Oh et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 309(2), E154-E160 (2015-05-21)
Inflammation is implicated in metabolic abnormalities in obesity and type 2 diabetes. Because θ-defensins have anti-inflammatory activities, we tested whether RTD-1, a θ-defensin, improves metabolic conditions in diet-induced obesity (DIO). DIO was induced by high-fat feeding in obese-prone CD rats
Bin Cai et al.
BioMed research international, 2016, 1469590-1469590 (2016-05-20)
Citrulline (Cit) supplementation was proposed to serve as a therapeutic intervention to restore arginine (Arg) concentrations and improve related functions in sepsis. This study explored whether citrulline had positive effects on liver injury and cytokine release in the early stages
Ahsia M Clayton et al.
Brain, behavior, and immunity, 70, 376-389 (2018-03-29)
Reduced placental blood flow results in placental ischemia, an initiating event in the pathophysiology of preeclampsia, a hypertensive pregnancy disorder. While studies show increased mortality risk from Alzheimer's disease, stroke, and cerebrovascular complications in women with a history of preeclampsia
Linda W Zhang et al.
Frontiers in neuroscience, 10, 561-561 (2016-12-23)
Magnesium sulfate (MgSO4) is the most widely used therapy in the clinic to prevent the progression of preeclampsia, a hypertensive disorder of pregnancy, to eclampsia. Eclampsia, manifested as unexplained seizures and/or coma during pregnancy or postpartum, accounts for ~13% of
Dominic Friston et al.
Disease models & mechanisms, 13(4) (2020-03-05)
Burn injury is a pathology underpinned by progressive and aberrant inflammation. It is a major clinical challenge to survival and quality of life. Although the complex local and disseminating pathological processes of a burn injury ultimately stem from local tissue
質問
  1. Are all the standards in the Rat Cytokine Milliplex kit RECYTMAG-65K rat standards, and are they recombinant?
    1 回答
    1. All standards in the Rat Cytokine Milliplex kit RECYTMAG-65K are recombinant. They are all from rat except for G-CSF and IL-17A, which are from mouse, and Eotaxin, which is from human.