Merck
PX1838
Supelco
2-Propanol
≥99.8% (GC), suitable for HPLC, suitable for SM 4500 - NH3, meets USP/NF, suitable for SM 2320, suitable for SM 2310
別名:
sec-プロピルアルコール, IPA, イソプロパノール, イソプロピルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOH
CAS番号:
分子量:
60.10
Beilstein:
635639
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
200-661-7
アッセイ:
≥99.8% (GC)
テクニック:
HPLC: suitable
bp:
82 °C (lit.)
蒸気圧:
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
2-プロパノール, HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
認証
meets USP/NF
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0001 meq/g Titrable acid
≤0.0001 meq/g Titrable base
≤0.002% Carbonyl compounds (acetone or propionaldehyde)
≤0.10% Water (H2O)
蒸発残留物質
≤5 ppm
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
転移温度
flash point 12 °C
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤210 nm
UV吸収
λ: 210 nm Amax: ≤1.00
λ: 220 nm Amax: ≤0.40
λ: 230 nm Amax: ≤0.20
λ: 245 nm Amax: ≤0.08
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 275 nm Amax: ≤0.03
λ: 300 nm Amax: ≤0.02
λ: 330-400 nm Amax: ≤0.01
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
PX1838P-6 andPX1838P-1 are packaged in poly coated glass bottles
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99.8% minCarbonyl compounds (acetone or propionaldehyde)0.002% maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testInfrared SpectrumConforms to standardSolubility in waterTo pass testTitrable acid0.0001meq/g maxTitrable base0.0001meq/g maxUV Abs. at 210 nm1.00AU maxUV Abs. at 220 nm0.40AU maxUV Abs. at 230 nm0.20AU maxUV Abs. at 245 nm0.08AU maxUV Abs. at 260 nm0.04AU maxUV Abs. at 275 nm0.03AU maxUV Abs. at 300 nm0.02AU maxUV Abs. at 330 - 400 nm0.01AU maxUV Cut-off210nm maxWater (H2O)0.10% max
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.