Merck
PX0167
Supelco
ペンタン
OmniSolv®
別名:
high purity solvents
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
72.15
Beilstein:
969132
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
203-692-4
bp:
35-36 °C (lit.)
蒸気密度
2.48 (vs air)
品質水準
蒸気圧
570 hPa ( 20 °C)
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥98% n-pentane basis
≥99.9% (C5 isomers)
フォーム
liquid
自己発火温度
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.01% Water (H2O)
≤10 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
蒸発残留物質
≤1 mg/L
屈折率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
-130 °C
−130 °C (lit.)
転移温度
flash point -48 °C (refers to pure substance)
密度
~0.63 g/cm3 at 20 °C
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
UV吸収
λ: 190 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.600
λ: 250 nm Amax: ≤0.010
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
OmniSolv®
アナリシスノート
Assay (n-Pentane)98% minAssay (total C5 isomers)99.9% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)10ng/L maxEvaporation residue1mg/L maxFormClear liquidRefractive index (at 20°C)1.3570-1.3580UV Abs. at 190 nm1.00AU maxUV Abs. at 200 nm0.600AU maxUV Abs. at 250 nm0.010AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxWater (H2O)0.01% max
法的情報
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-40.0 °F
引火点(℃)
-40 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PX0167-1:
試験成績書(COA)