物質
polystyrene housing
translucent PET membrane
品質水準
無菌性
γ-irradiated
sterile
特徴
0.2x106 pores/cm2
包装
pack of 48 ea (individually blister packaged)
パラメーター
37 °C max. temp.
テクニック
cell migration: suitable
H
15.5 mm
直径
6.5 mm
insert maximum volume
0.4 mL
インサート有効容積
0.2 mL
サイズ
24 wells
表面積
0.3 cm2
色
translucent membrane
ポアサイズ
8.0 μm pore size
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
詳細
プラスチック製組織培養プレートでは、細胞は頂端側からのみ培地にアクセスできますが、Millicell®組織培養インサートでは、細胞は頂端側と側底膜側の両方から培地にアクセスできます。その結果、細胞の増殖、構造、機能は、in vivoで起こることをより厳密に模倣します。
インサートのフランジデザインによって培養プレートウェル内でインサートが浮遊するため、細胞単層の両側へのアクセスが可能になっています。3つの突出アームの間にスペースがあることで、インサートの外側と培養プレートウェルとの間で容易にピペッティングできます。
アプリケーション
- 血管新生
- 走化性
- 遊走/浸潤
- フィーダー層
- 蛍光検出/免疫組織染色
- 腫瘍細胞の転移および浸潤
法的情報
推奨
試験成績書(COA)
資料
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
Discover tips for choosing the best plate to use with Millicell® hanging inserts for your applications, including barrier formation and cell imaging.
プロトコル
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
関連コンテンツ
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.