物質
plain filter
polypropylene membrane
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
1 h at 90 °C
フィルタ直径
90 mm
厚さ
210 μm ± 50 μm
±-210 μm ± 50 μm
重量分析抽出物
0.5%
ポアサイズ
0.2 μm pore size
>40 % porosity
泡立ち点
>15 psi, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
詳細
Millipore polypropylene filters are constructed of 100% virgin polypropylene media. Polypropylene as a membrane material demonstrates low extractables, high thermal stability, relatively fast liquid flow rates, and broad chemical compatibility, for the filtration of mobile phase, general filtration of aqueous and organic/aggressive solvents, clarification and prefiltration.
アプリケーション
- Clarification of aqueous and organic solutions
- General filtration
- HPLC/LC-MS mobile phase filtration
- Clarifying acids and bases
- PFAS Sample filtration
特徴および利点
- Low extractables
- Broad thermal stability
- Broad chemical compatibility
- Fast liquid flow rates
関連製品
製品番号
詳細
価格
試験成績書(COA)
資料
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
メンブレンフィルターについて学び、メンブレンを選択する際の考慮すべき事項(化学適合性、孔径とMWCO、結合特性と光学特性、タンパク質と低分子被検体サンプル調製、HPLC、LC-MS、その他の分析用の抽出物など)について説明します。
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
改変EPA 1633を用いたPFAS試験のためのデータおよびおすすめのろ過製品